2-Pentin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12999.03 A12999.06 A12999.14
A12999.03EA 25.5 EUR
A12999.03 A12999.06 A12999.14
2-Pentin-1-ol ≥98%
2-Pentin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 6261-22-9 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Recognizable Boiling Point: 154° Beilstein Reference: 1734007 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00040915
Formula: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C
Pto. de fusión: –0.2 °C
Densidad: 0.910
Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040915
Núm. CAS: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3 III