3-Heptin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B20884.06
B20884.14
B20884.06EA
45.1
EUR
B20884.06
B20884.14
3-Heptin-1-ol ≥98%
3-Heptin-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 14916-79-1
Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2OH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4555
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1737178
MDL No.: MFCD00039551
Formula:
C₇H₁₂O Pto. Ebullición: 80…82 °C (15 mmHg) Densidad: 0,882 Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039551 Núm. CAS: 14916-79-1 EINECS: 238-985-6 UN: 1987 ADR: 3,III |