3-Octin-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05414.06 L05414.14
L05414.06EA 64.3 EUR
L05414.06 L05414.14
3-Octin-1-ol 96%
3-Octin-1-ol
Purity: 96% CAS No.: 14916-80-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)2OH Formula Weight: 126.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 86-88°/9mm Beilstein Reference: 1739950 MDL No.: MFCD00039552
Formula: C₈H₁₄O
Pto. Ebullición: 86…88 °C (9 mmHg)
Densidad: 0,883
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039552
Núm. CAS: 14916-80-4
EINECS: 238-986-1