3-Pentin-1-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Pent-3-yn-1-ol
197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 103 EUR
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentin-1-ol 99%
3-Pentin-1-ol
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 154…157 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002956
Núm. CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %