10-Undecyn-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-Undecyn-11-ol
L11807.06
L11807.03
L11807.06EA
162
EUR
L11807.06
L11807.03
10-Undecyn-1-ol 96%
10-Undecyn-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 2774-84-7
Molecular Formula: HC≡C(CH2)9OH
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 110-111°/4mm
MDL No.: MFCD00041675
Formula:
C₁₁H₂₀O MW: 168.28 g/mol Pto. Ebullición: 110…111 °C (4 mmHg) Densidad: 0.873 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041675 Núm. CAS: 2774-84-7 |