Alcohol propargílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Prop-2-ino-1-ol, 2-Propino-1-ol, Prop-2-in-1-ol, 2-Propín-1-ol
131452500 131455000 131450010 131450025
ACRO131452500EA 37.2 EUR
ACRO131452500 ACRO131455000 ACRO131450010 ACRO131450025
Alcohol propargílico 99%
Alcohol propargílico
Formula: C₃H₄O
MW: 56,06 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,949 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002912
Núm. CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,07993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %