Alcohol propargílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Prop-2-ino-1-ol, 2-Propino-1-ol, Prop-2-in-1-ol, 2-Propín-1-ol
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
A10295.0FEA
223
EUR
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
Alcohol propargílico ≥99%
Alcohol propargílico
Purity: 99%
CAS No.: 107-19-7
Molecular Formula: C3H4O
Formula Weight: 56.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -53°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 506003
Merck Reference: 14,7809
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00002912
Formula:
C₃H₄O MW: 56,06 g/mol Pto. Ebullición: 114…115 °C Pto. de fusión: –53 °C Densidad: 0,949 Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002912 Núm. CAS: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN: 2929 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,7809 |