3-Butin-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: But-3-in-1-ol
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 48.5 EUR
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butin-1-ol 97%
3-Butin-1-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. Ebullición: 128.8
Pto. de fusión: –63.6 °C
Densidad: 0.926 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002955
Núm. CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)