3-Butin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: But-3-in-1-ol
A11477.06 A11477.14 A11477.30
A11477.06EA 45.4 EUR
A11477.06 A11477.14 A11477.30
3-Butin-1-ol ≥98%
3-Butin-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 927-74-2 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4405 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 773710 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002955
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0.927
Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002955
Núm. CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987