4-Pentin-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Pentyn-5-ol
330430050 330430250
ACRO330430050EA 94.3 EUR
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentin-1-ol 95%
4-Pentin-1-ol
Formula: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Pto. Ebullición: 154…155 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002974
Núm. CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %