4-Pentin-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Pentyn-5-ol
A10405.06 A10405.14 A10405.22
A10405.06EA 67.3 EUR
A10405.06 A10405.14 A10405.22
4-Pentin-1-ol ≥98%
4-Pentin-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 5390-04-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1736712 MDL No.: MFCD00002974
Formula: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Pto. Ebullición: 153…155 °C
Densidad: 0.907
Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002974
Núm. CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6