5-Hexin-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-90-5
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.880
Refractive Index: 1.4451
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/15mm
MDL No.: MFCD00002980
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 73…75 °C (15 mmHg) Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002980 Núm. CAS: 928-90-5 |