2-Butino-1,4-diol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 147 EUR
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butino-1,4-diol 99%
2-Butino-1,4-diol
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 54…58 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002915
Núm. CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %