2-Butino-1,4-diol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
A14539.0BEA
91.2
EUR
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
2-Butino-1,4-diol ≥98%
2-Butino-1,4-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Formula:
C₄H₆O₂ MW: 86.09 g/mol Pto. Ebullición: 194 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 54…58 °C Densidad: 1.1001 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002915 Núm. CAS: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1 III |