3-Cloro-3-metil-1-butino 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 35.3 EUR
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-Cloro-3-metil-1-butino 96%
3-Cloro-3-metil-1-butino
Formula: C₅H₇Cl
MW: 102.56 g/mol
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190221
Núm. CAS: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %