3-Cloro-3-metil-1-butino 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25252.03
B25252.06
B25252.14
B25252.03EA
30.3
EUR
B25252.03
B25252.06
B25252.14
3-Cloro-3-metil-1-butino 95%
3-Cloro-3-metil-1-butino
Purity: 95%
CAS No.: 1111-97-3
Molecular Formula: C5H7Cl
Formula Weight: 102.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4178
Odour: Recognizable
Melting Point: -61°
Boiling Point: 73-75°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190221
Formula:
C₅H₇Cl MW: 102.56 g/mol Pto. Ebullición: 73…75 °C Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 0.913 Pto. de inflamación: 4 °C (40 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190221 Núm. CAS: 1111-97-3 EINECS: 214-188-9 UN: 1993 ADR: 3 II |