3-Etil-1-pentin-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Etilpent-1-in-3-ol
L06335.06
L06335.14
L06335.06EA
79.4
EUR
L06335.06
L06335.14
3-Etil-1-pentin-3-ol ≥98%
3-Etil-1-pentin-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6285-06-9
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 1740944
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014392
Formula:
C₇H₁₂O MW: 112.17 g/mol Pto. Ebullición: 138…140 °C Densidad: 0.873 Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014392 Núm. CAS: 6285-06-9 EINECS: 228-512-1 UN: 1987 ADR: 3 III |