2-Metil-3-butin-2-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metilbut-3-in-2-ol
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
AB172513.0100
L07593.AEEA
28.7
EUR
L07593.AE
L07593.AP
L07593.0F
ABCRAB172513.0100
2-Metil-3-butin-2-ol ≥98%
2-Metil-3-butin-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 115-19-5
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(72°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 635746
Merck Reference: 14,6034
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004467
Formula:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Pto. Ebullición: 103…104 °C Pto. de fusión: 2…3 °C Densidad: 0,863 Pto. de inflamación: 22 °C (72 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004467 Núm. CAS: 115-19-5 EINECS: 204-070-5 UN: 1987 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6034 |