4,4-Dimetil-2-pentino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
t-Butylmethylacetylene, tert-Butyl methyl acetylene, 4,4-Dimethylpent-2-yne
L10210.03
L10210.06
L10210.03EA
61.7
EUR
L10210.03
L10210.06
4,4-Dimetil-2-pentino ≥97%
4,4-Dimetil-2-pentino
Purity: 97+%
CAS No.: 999-78-0
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 82°
Beilstein Reference: 1733540
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041613
Formula:
C₇H₁₂ MW: 96,17 g/mol Pto. Ebullición: 82 °C Pto. de fusión: –82,4 °C Densidad: 0,718 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041613 Núm. CAS: 999-78-0 ADR: 3,II |