4-Metil-1-pentino ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L05537.03
L05537.06
L05537.03EA
55.3
EUR
L05537.03
L05537.06
4-Metil-1-pentino ≥97%
4-Metil-1-pentino
Purity: 97%
CAS No.: 7154-75-8
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3930
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1731077
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039857
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 61…62 °C Pto. de fusión: –110,3 °C Densidad: 0,698 Pto. de inflamación: –24 °C (–11 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039857 Núm. CAS: 7154-75-8 UN: 3295 ADR: 3,II |