5-Metil-1-hexino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L06014.06
L06014.14
L06014.06EA
61.4
EUR
L06014.06
L06014.14
5-Metil-1-hexino ≥98%
5-Metil-1-hexino
Purity: 98%
CAS No.: 2203-80-7
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1731845
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041610
Formula:
C₇H₁₂ Pto. Ebullición: 91…93 °C Pto. de fusión: –125 °C Densidad: 0,732 Pto. de inflamación: –4 °C (24 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041610 Núm. CAS: 2203-80-7 UN: 3295 ADR: 3,II |