3-Ciclohexilpropino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20505.03
B20505.06
B20505.03EA
44.3
EUR
B20505.03
B20505.06
3-Ciclohexilpropino ≥97%
3-Ciclohexilpropino
Purity: 97%
CAS No.: 17715-00-3
Molecular Formula: C9H14
Formula Weight: 122.21
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 1849402
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041562
Formula:
C₉H₁₄ Pto. Ebullición: 157…158 °C Densidad: 0,845 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041562 Núm. CAS: 17715-00-3 UN: 3295 ADR: 3,III |