N-Bromosuccinimida 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromopirrilidina-2,5-diona
107450010 107450100 107451000 107455000 107450050
ACRO107450010EA 204 EUR
ACRO107450010 ACRO107450100 ACRO107451000 ACRO107455000 ACRO107450050
N-Bromosuccinimida 99%
N-Bromosuccinimida
Formula: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175…178 °C (desc.)
Densidad: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005510
Núm. CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01423
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %