N-Bromosuccinimida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromopirrilidina-2,5-diona
A15922.0B A15922.0I A15922.30
A15922.0BEA 146 EUR
A15922.0B A15922.0I A15922.30
N-Bromosuccinimida ≥99%
N-Bromosuccinimida
Purity: 99% CAS No.: 128-08-5 Molecular Formula: C4H4BrNO2 Formula Weight: 177.99 Odour: Pungent Melting Point: 175-180° dec. Beilstein Reference: 113916 Merck Reference: 14,1438 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005510
Allylic bromination reagent. Cleaves peptides at tryptophyl residues
Formula: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175…180 °C (desc.)
Densidad: 2,098
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005510
Núm. CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1438