N-Bromosuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Bromopirrilidina-2,5-diona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
8.01949.0005EA 38.7 EUR
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
N-Bromosuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Bromosuccinimida
Formula: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 174…179 °C
Densidad: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005510
Núm. CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Índice Merck: 13,01423
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2