N-Clorosuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Cloropirrilidina-2,5-diona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02811.0005 8.02811.0250
8.02811.0005EA 33.9 EUR
8.02811.0005 8.02811.0250
N-Clorosuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Clorosuccinimida
Formula: C₄H₄ClNO₂
Pto. Ebullición: 216,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 148…151 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005511
Núm. CAS: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02183
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 133.53 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 216.5 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH (20 g/l, H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material