2-Piperidona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
140780250 140781000 140780050
ACRO140780250EA 63.3 EUR
ACRO140780250 ACRO140781000 ACRO140780050
2-Piperidona 99%
2-Piperidona
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 256…262 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 35…39 °C
Densidad: 1,073 g/cm³
Pto. de inflamación: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006037
Núm. CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 % as diethylsulfonamide