2-Piperidona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12271.14
A12271.22
A12271.14EA
76.2
EUR
A12271.14
A12271.22
2-Piperidona ≥98%
2-Piperidona
Purity: 98+%
CAS No.: 675-20-7
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 147°(296°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 255-257°
Beilstein Reference: 106434
MDL No.: MFCD00006037
Formula:
C₅H₉NO Pto. Ebullición: 255…257 °C Pto. de fusión: 35…39 °C Densidad: 1,073 g/cm³ (40 °C) Pto. de inflamación: 147 °C (296 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006037 Núm. CAS: 675-20-7 EINECS: 211-622-9 |