2-Pirrolidona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 38.7 EUR
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pirrolidona 99%
2-Pirrolidona
Formula: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Pto. Ebullición: 250 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 25.5 °C
Densidad: 1.103 g/cm³
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005270
Núm. CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Índice Merck: 12,08200
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %