2-Pirrolidona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Pyrrolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07041.0005
8.07041.0250
8.07041.1000
8.07041.9025
8.07041.0005EA
30.9
EUR
8.07041.0005
8.07041.0250
8.07041.1000
8.07041.9025
2-Pirrolidona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Pirrolidona
Formula:
C₄H₇NO MW: 85.11 g/mol Pto. Ebullición: 245 Pto. de fusión: 24…26 °C Densidad: 1.1115 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 129 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005270 Núm. CAS: 616-45-5 EINECS: 210-483-1 Índice Merck: 12,08200 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 24 - 26 °C |
Molar Mass | 85.11 g/mol |
Boiling Point | 250 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 138 °C |
Refractive Index | 1.48 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 16.6 %(V) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 390 °C |