Succinimida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pirrilidina-2,5-diona
348650050 348651000 348655000
ACRO348650050EA 35.7 EUR
ACRO348650050 ACRO348651000 ACRO348655000
Succinimida 98%
Succinimida
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 285…290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 121…126 °C
Densidad: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005495
Núm. CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Índice Merck: 12,09040
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %