Succinimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13503.0B
A13503.0I
A13503.30
A13503.0BEA
143
EUR
A13503.0B
A13503.0I
A13503.30
Succinimida ≥98%
Succinimida
Purity: 98+%
CAS No.: 123-56-8
Molecular Formula: C4H5NO2
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 201°(393°F)
Odour: Odourless
pH: 4-6
Melting Point: 121-126°
Boiling Point: 287-288°
Beilstein Reference: 108440
Merck Reference: 14,8871
MDL No.: MFCD00005495
Formula:
C₄H₅NO₂ Pto. Ebullición: 287…288 °C Pto. de fusión: 121…126 °C Densidad: 1,410 Pto. de inflamación: 201 °C (393 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005495 Núm. CAS: 123-56-8 EINECS: 204-635-6 Índice Merck: 14,8871 |