Succinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Pirrilidina-2,5-diona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07971.0250 8.07971.1000
8.07971.0250EA 49 EUR
8.07971.0250 8.07971.1000
Succinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Succinimida
Formula: C₄H₅NO₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005495
Núm. CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Índice Merck: 12,09040
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 99.08 g/mol
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 201 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (200 g/l, H2O)
Hill Formula C4H5NO2