N-Hidroxisuccinimida 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hidroxipirrilidina-2,5-diona
157270250 157271000 157272500 157270010
ACRO157270250EA 46.2 EUR
ACRO157270250 ACRO157271000 ACRO157272500 ACRO157270010
N-Hidroxisuccinimida 98+%
N-Hidroxisuccinimida
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals (May have a tendency to cake)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Solubility The product may contain some hydroxysuccinimide:ammonia adduct, which is virtually insoluble in acetone
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)