N-Hidroxisuccinimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-Hidroxipirrilidina-2,5-diona
A10312.14
A10312.22
A10312.36
A10312.14EA
39.8
EUR
A10312.14
A10312.22
A10312.36
N-Hidroxisuccinimida ≥98%
N-Hidroxisuccinimida
Purity: 98+%
CAS No.: 6066-82-6
Molecular Formula: C4H5NO3
Formula Weight: 115.09
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 113913
Formula:
C₄H₅NO₃ Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 94…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005516 Núm. CAS: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |