N-Hidroxisuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-Hidroxipirrilidina-2,5-diona
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
8.04518.0025EA 57.9 EUR
8.04518.0025 8.04518.0100 8.04518.0500
N-Hidroxisuccinimida para síntesis, Sigma-Aldrich®
N-Hidroxisuccinimida
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 93 - 100 °C
Molar Mass 115.09 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)