N-Iodosuccinimida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
299570100 299570500 299571000 299575000
ACRO299570100EA 136 EUR
ACRO299570100 ACRO299570500 ACRO299571000 ACRO299575000
N-Iodosuccinimida 98%
N-Iodosuccinimida
Formula: C₄H₄INO₂
Pto. Ebullición: 356 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 197…204 °C
Densidad: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005512
Núm. CAS: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05065
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %