N-Iodosuccinimida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Iodopyrrolidine-2,5-dione
A14320.06
A14320.22
A14320.14
A14320.06EA
54.3
EUR
A14320.06
A14320.22
A14320.14
N-Iodosuccinimida ≥97%
N-Iodosuccinimida
Purity: 97%
CAS No.: 516-12-1
Molecular Formula: C4H4INO2
Formula Weight: 224.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 2.245
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 113917
Merck Reference: 14,5045
MDL No.: MFCD00005512
Formula:
C₄H₄INO₂ MW: 224.99 g/mol Pto. Ebullición: 356 Pto. de fusión: ∼ 196 °C (desc.) Densidad: 2.245 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005512 Núm. CAS: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Índice Merck: 13,05065 |