Perhidroazepina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexamethyleneimine
120590050 120595000 120590250
ACRO120590050EA 21.4 EUR
ACRO120590050 ACRO120595000 ACRO120590250
Perhidroazepina 99%
Perhidroazepina
Formula: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006934
Núm. CAS: 111-49-9
EINECS: 203-875-9
UN: 2493
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %