Perhidroazepina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexamethyleneimine
B24007.AE
B24007.AP
B24007.AEEA
29.8
EUR
B24007.AE
B24007.AP
Perhidroazepina ≥98%
Perhidroazepina
Purity: 98+%
CAS No.: 111-49-9
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 138-139°
Beilstein Reference: 1084
UN No.: 2493
MDL No.: MFCD00006934
Formula:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Pto. Ebullición: 138…139 °C Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006934 Núm. CAS: 111-49-9 EINECS: 203-875-9 UN: 2493 ADR: 3,II |