Piperidina 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147180010 147180025 147185000 147181000 147180100
ACRO147180010EA 177 EUR
ACRO147180010 ACRO147180025 ACRO147185000 ACRO147181000 ACRO147180100
Piperidina 99%, extra puro
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 107,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,862 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA