Piperidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexahidropiridina
A12442.0F
A12442.AE
A12442.AP
A12442.PI
A12442.0FEA
222
EUR
A12442.0F
A12442.AE
A12442.AP
A12442.PI
Piperidina ≥99%
Piperidina
Purity: 99%
CAS No.: 110-89-4
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 3°(37°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.862
Refractive Index: 1.4520
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -11°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 102438
Merck Reference: 14,7468
UN No.: 2401
MDL No.: MFCD00005979
Formula:
C₅H₁₁N Pto. Ebullición: 105…106 °C Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 0,862 Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005979 Núm. CAS: 110-89-4 EINECS: 203-813-0 UN: 2401 ADR: 8,I Índice Merck: 14,7468 |