Piperidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22299.0100 8.22299.0500 8.22299.2500 8.22299.9170 8.22299.9023
8.22299.0100EA 34.7 EUR
8.22299.0100 8.22299.0500 8.22299.2500 8.22299.9170 8.22299.9023
Piperidina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 107,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3),I
Índice Merck: 12,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Saturation concentration 115 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material