Piperidina ≥99.5%, Biotechnology Grade for biotechnology, Burdick & Jackson™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahidropiridina
571261-200ML 571261-450ML
571261-200MLEA 141 EUR
571261-200ML 571261-450ML
Piperidina ≥99.5%, Biotechnology Grade for biotechnology, Burdick & Jackson™
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10,3 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,07621
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.451 - 1.455
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Absorbance at 370 nm Max. 0.050
Absorbance at 290 nm Max. 1.000
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)