Pirrolidina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetrahydropyrrole
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 34.3 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pirrolidina 99+%
Pirrolidina
Formula: C₄H₉N
Pto. Ebullición: 86…88 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,866 g/cm³
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005249
Núm. CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
UN: 1922
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08199
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA