Pirrolidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetrahydropyrrole
A14852.0F
A14852.AE
A14852.AP
A14852.0FEA
260
EUR
A14852.0F
A14852.AE
A14852.AP
Pirrolidina ≥99%
Pirrolidina
Purity: 99%
CAS No.: 123-75-1
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(35°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4431
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: -63°
Boiling Point: 86-88°
Solubility: Soluble in alcohol, ether, chloroform. Miscible with water
Beilstein Reference: 102395
Merck Reference: 14,8015
UN No.: 1922
MDL No.: MFCD00005249
Formula:
C₄H₉N MW: 71.12 g/mol Pto. Ebullición: 86…88 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0.856 Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005249 Núm. CAS: 123-75-1 EINECS: 204-648-7 UN: 1922 ADR: 3 II Índice Merck: 12,08199 |