1-Etil-2-pirrolidona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Etil-2-pirrolidona
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 51.4 EUR
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Etil-2-pirrolidona 98%
1-Etil-2-pirrolidona
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 212,5 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,998 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003199
Núm. CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %