1-Etil-2-pirrolidona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B24548.14 B24548.22 B24548.36
B24548.14EA 48.7 EUR
B24548.14 B24548.22 B24548.36
1-Etil-2-pirrolidona ≥98%
1-Etil-2-pirrolidona
Purity: 98% CAS No.: 2687-91-4 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 96-98°/20mm MDL No.: MFCD00003199
Formula: C₆H₁₁NO
Pto. Ebullición: 96…98 °C (20 mmHg)
Densidad: 0,992
Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003199
Núm. CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6