N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99+% para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
222080025 222085000
ACRO222080025EA 288 EUR
ACRO222080025 ACRO222085000
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) 99+% para espectroscopia
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 202
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA