N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
39176.K2
39176.M1
39176.K2EA
138
EUR
39176.K2
39176.M1
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.5% para espectrofotometría
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Purity: 99.5+%
CAS No.: 872-50-4
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 86°(187°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.033
Refractive Index: 1.4705
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 106420
Merck Reference: 14,6117
MDL No.: MFCD00003193
Formula:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1.033 Pto. de inflamación: 86 °C (187 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003193 Núm. CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Índice Merck: 14,6117 |